Få mere at vide
JULABO™ Nedsænkningskøler, FT-serien
Artikelnummer. 10028782
Model-:
FT200
FT400
FT402
FT900
FT902
Temperaturområde:
-20 °C til +30 °C
-40 °C til +30 °C
-90 °C til +30 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10028782
Brand: JULABO™ 9650842
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes primært til modkøling af åbne badscirkulatorer til omgivelsestemperatur eller lavere samt til hurtig afkøling af væsker. JULABO™ dykkølere har et lille fodaftryk og repræsenterer en økonomisk løsning, der forhindrer brug af postevand til køling.
  • Hurtig afkøling af væsker ned til lave temperaturer
  • Modkøling af væsker i kombination med varmecirkulationspumper
  • Miljøvenlig ved at spare dyrebart postevand
  • Brugervenlig betjening og håndtering
  • Kompakt design, lille fodaftryk
  • Tøris erstatning
  • Miljøvenlig ved at spare på dyrebart postevand
  • Integreret temperaturkontrol og display
  • Med ekstern Pt100 sensor (200 x 6 mm dia., rustfrit stål)
Specifications
Stuetemperatur 5 til 35 °C
Oversigt Immersion Cooler FT
Kølekapacitet 0,45 kW ved 20 °C
Temperaturområde -40 °C til +30 °C
Vise LED
Inkluderer Dyksonde (L x dia.) 12 x 5 cm; Ekstern Pt100 sensor
Model- FT402
Dimensioner (L x B x H) 30 x 20 x 43 cm
Længde (metrisk) slange 120 cm
Vægt (metrisk) 24 kg
Spænding 115/230 V