Få mere at vide
LevGo™ FSC™ Bland papirvægte
Artikelnummer. 15442214
Farve:
Brun
Hvid
Størrelse:
Lille; 35 x 35 x 15,8 mm
Medium; 47,6 x 47,6 x 14,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 15442214
Brand: LevGo™ 20302
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås i små og mellemstore størrelser i både brun til lyse prøver og hvid til mørke prøver. LevGo™ FSC™ Mix Paper Weighboats er et miljøvenligt, brugervenligt alternativ til almindelige vejepapirer.
  • Fås i small og medium i både brun til lyse prøver og hvid til mørke prøver
  • Fremstillet af FSC™ Certificeret (FSC™ Bland) papir (Eco-IN), og når de bortskaffes i standardaffaldsstrømmen vil de naturligt nedbrydes (Eco-OUT)
  • Præsenter en virkelig grøn løsning til prøvevejning
  • Kontroller indholdet som en polystyren-vejebåd
  • Nemmere at håndtere end almindelige vejepapirer
  • Fedtfast papir, der opfylder FDA 21 CFR 176.170 (bestanddele af papir i kontakt med vandige og fede fødevarer) og med 2I CFR 176.180 (kontakt med tørre fødevarer)
  • Kompatibel med varmeapplikationer med en temperaturgrænse på 210 °C
Tekniske data
Bund form Flat
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Materiale Paper (Papir)
Form Rektangulær
Sterilitet Non-sterile
Type Vejende båd
Størrelse Medium; 47,6 x 47,6 x 14,2 mm
Længde (metrisk) 47.6 mm
Bredde (metrisk) 47.6 mm
Højde (metrisk) 14.2 mm