Få mere at vide
LevGo™ FSC™ Bland papirvægte
Farve:
Brun
Hvid
Størrelse:
Lille; 35 x 35 x 15,8 mm
Medium; 47,6 x 47,6 x 14,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Fås i small og medium i både brun til lyse prøver og hvid til mørke prøver
- Fremstillet af FSC™ Certificeret (FSC™ Bland) papir (Eco-IN), og når de bortskaffes i standardaffaldsstrømmen vil de naturligt nedbrydes (Eco-OUT)
- Præsenter en virkelig grøn løsning til prøvevejning
- Kontroller indholdet som en polystyren-vejebåd
- Nemmere at håndtere end almindelige vejepapirer
- Fedtfast papir, der opfylder FDA 21 CFR 176.170 (bestanddele af papir i kontakt med vandige og fede fødevarer) og med 2I CFR 176.180 (kontakt med tørre fødevarer)
- Kompatibel med varmeapplikationer med en temperaturgrænse på 210 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flat |
| Farve | Brun |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Form | Rektangulær |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Type | Vejende båd |
| Størrelse | Lille; 35 x 35 x 15,8 mm |
| Længde (metrisk) | 35 mm |
| Bredde (metrisk) | 35 mm |
| Vis mere |