Få mere at vide
Cole-Parmer™ FSB-200 Series kompakte fluidiserede sandbade
Artikelnummer. 16319501
Skift visning
Temperaturområde:
50 °C til 600 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde Pakningsstørrelse
16319501 50 °C til 600 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 16319501 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0118950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60270.00 DKK
    51302.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 8967.76 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Hurtig opvarmning og nøjagtig temperaturkontrol til 600 °C.
  • Tørt, inert, ikke-giftigt aluminiumoxid sikrer farefri drift
  • Sikrere alternativ til højtemperatur olie- og saltbade
  • Kræver controller (01184-50) for at blive kalibreret
Brug disse fluidiserede sandbade til dine varmebehandlingsprocesser, temperatursensorkalibreringer og test af elektriske komponenter. Bade bruger aluminiumoxid fluidiseret af lavtryksluft som et tørt badmedium med fremragende varmeoverførselsegenskaber. Inert, ikke-brændbar aluminiumoxid er sikrere at bruge end olie og vil ikke korrodere dine prøvebeholdere eller producere giftige dampe. Beholdere af alle former kan let nedsænkes og fjernes sikkert fra badet uden fare og rod fra varme olier. Foretag temperaturjusteringer via en kontrolknap og referencehjul. Bade kræver en tør luftstrøm på cirka 2 kubikfod pr. minut (57 l/min) ved et tryk på cirka 3 psi. Bestil en luftpumpe separat. Bestil temperaturregulator (01184-50 eller 01184-55) for nøjagtigt at kontrollere temperaturen på dit sandbad. Bade har en termobrønd til at holde et termoelement termometer. Bemærk: anbefales ikke til formfastsættelse ved fremstilling af laboratorieforskningsenheder eller til opvarmning af reaktorer.
Tekniske data
Oversigt Kompakt fluidiseret sandbad
Temperaturområde 50 °C til 600 °C
Type Sandbad
Opvarmningstid 105 minutter
Materiale Rustfrit stål
Højde (engelsk) 28 tommer
Højde (metrisk) 69.5 cm
Dybde (engelsk) Interiør 13,75 tommer.
Spænding 230 VAC
Frekvens 50/60 Hz