Få mere at vide
Macherey-Nagel™ FS-CW 20 M-AM GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 10779942 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 m
25 m
50 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,2μ m
0,25μ m
0,35μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Pakke med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse Pakningsstørrelse
10779942 50 m 0.32 mm 0,25μ m Pakke med 50
10545571 10 m 0.1 mm 0,2μ m Hver
10535571 25 m 0.25 mm 0,25μ m Pakke med 25
10093131 25 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10449561 25 m 0.53 mm 1μ m Hver
10184561 50 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10358601 50 m 0.32 mm 0,35μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10779942 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 733299.50
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
Til brug med (applikation) Gaschromatografi (GC)
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 50 m
Emballagemateriale FS-CW 20 M-AM
Mængde 1 hver
Diameter (metrisk) 0.5 mm
USP type G16
Stationær fase FS-CW 20 M-AM
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Temperaturområde (metrisk) 220 °C til 240 °C