Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi (GC) |
| Filmtykkelse | 0,2μ m |
| Længde (metrisk) | 10 m |
| Emballagemateriale | FS-CW 20 M-AM |
| Mængde | 1 hver |
| Diameter (metrisk) | 0.4 mm |
| USP type | G16 |
| Stationær fase | FS-CW 20 M-AM |
| Type | GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.1 mm |
| Vis mere |