Få mere at vide
Macherey-Nagel™ FS-CW 20 M-AM GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 10184561 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
10 m
25 m
50 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,2μ m
0,25μ m
0,35μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 10184561
Brand: Macherey-Nagel™ 733110.50
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.4 mm
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Stationær fase FS-CW 20 M-AM
USP type G16
Til brug med (applikation) Gaschromatografi (GC)
Temperaturområde 220 °C til 240 °C
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 50 m
Emballagemateriale FS-CW 20 M-AM
Mængde 1 hver