Få mere at vide
Frutonile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-methyldecanenitrile |
| CAS | 69300-15-8 |
| Molekylær formel | C11 H21 N |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Methyldecanenitrile, 2-Cyanodecane |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21N/c1-3-4-5-6-7-8-9-11(2)10-12/h11H,3-9H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCC(C)C#N |
| IUPAC navn | 2-methyldecanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.291 |
| Formel vægt | 167.167 |