Få mere at vide
Fructosyl Glycine Alpha/Beta Mixture (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fructosyl Glycine Alpha/Beta Mixture (Mixture of Diastereomers) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO7/c10-4-2-16-8(15,7(14)6(4)13)3-9-1-5(11)12/h4,6-7,9-10,13-15H,1-3H2,(H,11,12)/t4-,6-,7+,8?/m1/s1 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 237.0849 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |