Få mere at vide
Fruktose-tryptofan (blanding af diastereomerer), TRC
Artikelnummer. 30399152
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30399152 5 mg
30394824 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30399152 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF7925805MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25020-15-9
Molekylær formel C17H22N2O7
Molekylvægt (g/mol) 366.37
Synonym N-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-tryptophan, (S)-1-[[1-Carboxy-2-(1H-indol-3-yl)ethyl]amino]-1-deoxy-D-fructose, D-Fructose-tryptophan, Fructose-L-tryptophan
SMIL OC1(CN[C@@H](CC2=CNC3=C2C=CC=C3)C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fructose-tryptophan (Mixture of Diastereomers)
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C17H22N2O7/c20-8-14(22)16(24)15(23)13(21)7-19-12(17(25)26)5-9-6-18-11-4-2-1-3-10(9)11/h1-4,6,12,14-16,18-20,22-24H,5,7-8H2,(H,25,26)/t12-,14+,15+,16+/m0/s1
Mængde 5 mg
Procent renhed >95%