Få mere at vide
Fructose-proline (mixture of diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fructose-proline (mixture of diastereomers) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO7/c13-5-8(15)10(17)9(16)7(14)4-12-3-1-2-6(12)11(18)19/h6,8-10,13,15-17H,1-5H2,(H,18,19)/t6-,8+,9+,10+/m0/s1 |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 277.1162 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |