missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fructose-proline (mixture of diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30003258
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003258 10 mg
30006145 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30003258 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF79256510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 29118-61-4
Molekylær formel C11H19NO7
Molekylvægt (g/mol) 277.27
Synonym 1-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-proline, (S)-1-(2-Carboxy-1-pyrrolidinyl)-1-deoxy-D-fructose, 1-Deoxy-1-L-proline-D-fructose, 1-Deoxy-1-L-prolino-D-fructose;
SMIL C1C[C@H](N(C1)CC(=O)[C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fructose-proline (mixture of diastereomers)
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C11H19NO7/c13-5-8(15)10(17)9(16)7(14)4-12-3-1-2-6(12)11(18)19/h6,8-10,13,15-17H,1-5H2,(H,18,19)/t6-,8+,9+,10+/m0/s1
Mængde 10 mg
Formel vægt 277.1162
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.