Få mere at vide
Fructose-phenylalanine (mixture of diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fructose-phenylalanine (mixture of diastereomers) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO7/c17-8-12(19)14(21)13(20)11(18)7-16-10(15(22)23)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12-14,16-17,19-21H,6-8H2,(H,22,23)/t10-,12+,13+,14+/m0/s1 |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |