Få mere at vide
Fruktose, Mikromol™
Artikelnummer. 17979804
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17979804 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17979804 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1562.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Fruktose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(-)-Fructose
CAS 57-48-7
Analyt- eller komponentnavne D-(-)-Fructose
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6H12O6
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Advantose FS 95, D-(-)-Fructose, D-(-)-Levulose, D-Arabino-2-hexulose, Fructose, Fruit Sugar, Fujifructo L 95, Furucton, Hi-Fructo 970, Krystar, Krystar 300, Levulose, Nevulose, Sugar Fruit
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6-/m1/s1
SMIL O[C@]1(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R)-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2,3,4-triol
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Mængde 250 mg
Formel vægt 180,06 g/mol