Få mere at vide
Fructose, MedChemExpress
Beskrivelse
Fructose is a simple ketonic monosaccharide found in many plants, where it is often bonded to glucose to form the disaccharide sucrose.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fructose |
| CAS | 7660-25-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C6H12O6 |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (555.06 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (555.06 mM) |
| SMIL | O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](O)(CO)OC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.16 |
| Formel vægt | 180.16 |
| Vis mere |