Få mere at vide
Fruktose, LoGiCal
Artikelnummer. 30458141
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458141 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458141 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1562.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Fruktose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(-)-Fructose
CAS 57-48-7
Analyt- eller komponentnavne D-(-)-Fructose
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6H12O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Advantose FS 95, D-(-)-Fructose, D-(-)-Levulose, D-Arabino-2-hexulose, Fructose, Fruit Sugar, Fujifructo L 95, Furucton, Hi-Fructo 970, Krystar, Krystar 300, Levulose, Nevulose, Sugar Fruit;
InChI formel InChI=1 S/C6H12O6/c7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11 H,1-2H2/t3-,4-,5+,6-/m1/s1
SMIL O[C@]1(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1 O
IUPAC navn (2 R,3 S,4 S,5 R)-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2,3,4-triol
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Mængde 10 mg
Formel vægt 180,06 g/mol