Få mere at vide
Fructose-leucine (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fructose-leucine (Mixture of Diastereomers) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23NO7/c1-6(2)3-7(11(17)18)13-5-12(19)10(16)9(15)8(14)4-20-12/h6-10,13-16,19H,3-5H2,1-2H3,(H,17,18)/t7-,8-,9-,10+,12?/m1/s1 |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 293.1475 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |