Få mere at vide
Fruktose-isoleucin (blanding af diastereomerer), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fructose-isoleucine (mixture of diastereomers) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23NO7/c1-3-6(2)8(11(17)18)13-5-12(19)10(16)9(15)7(14)4-20-12/h6-10,13-16,19H,3-5H2,1-2H3,(H,17,18)/t6-,7?,8-,9?,10?,12?/m0/s1 |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 293.15 |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |