Få mere at vide
Fruktose-histidin, TRC
Artikelnummer. 30179449
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179449 100 mg
30178932 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179449 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF792590100MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25020-13-7
Molekylær formel C12H19N3O7
Molekylvægt (g/mol) 317.3
Synonym (S)-1-[[1-Carboxy-2-(1H-imidazol-4-yl)ethyl]amino]-1-deoxy-D-fructose;D-1-[(1-Carboxy-2-imidazol-4-ylethyl)amino]-1-deoxy-fructose
SMIL O[C@@H]1COC(O)(CN[C@@H](Cc2cnc[nH]2)C(=O)O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fructose-histidine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
Formel vægt 317.1223
Procent renhed >95%