Få mere at vide
Fructose-alanine (mixture of diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fructose-alanine (Mixture of Diastereomers) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO7/c1-4(8(14)15)10-3-9(16)7(13)6(12)5(11)2-17-9/h4-7,10-13,16H,2-3H2,1H3,(H,14,15)/t4-,5-,6-,7+,9?/m1/s1 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 251.1005 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Dry Pack |