missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fructosazine, TRC

Artikelnummer. 30010190
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010190 10 mg
30012509 25 mg
30004403 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010190 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF78500010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13185-73-4
Molekylær formel C12 H20 N2 O8
Molekylvægt (g/mol) 320.3
Synonym (1R,1'R,2S,2'S,3R,3'R)-1,1'-(2,5-Pyrazinediyl)bis-1,2,3,4-butanetetrol;
IUPAC navn (1R,2S,3R)-1-[5-[(1R,2S,3R)-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl]pyrazin-2-yl]butane-1,2,3,4-tetrol
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)c1cnc(cn1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fructosazine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H20N2O8/c15-3-7(17)11(21)9(19)5-1-13-6(2-14-5)10(20)12(22)8(18)4-16/h1-2,7-12,15-22H,3-4H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-/m1/s1
Formel vægt 320.122
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.