Få mere at vide
Frovatriptan Succinate Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Frovatriptan Succinate Monohydrate |
| CAS | 158930-17-7 |
| Molekylær formel | C14 H17 N3 O . C4 H6 O4 . H2 O |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | Frovatriptan Succinate Monohydrate, Butanedioic acid, compd. with (R)-2,3,4,9-tetrahydro-3-(methylamino)-1H-carbazole-6-carboxamide, hydrate (1:1:1), Butanedioic acid, compd. with (R)-2,3,4,9-tetrahydro-3-(methylamino)-1H-carbazole-6-carboxamide (1:1), monohydrate (9CI), 1H-Carbazole-6-carboxamide, 2,3,4,9-tetrahydro-3-(methylamino)-, (R)-, butanedioate (1:1), monohydrate (9CI), Frovatriptan succinate hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O.C4H6O4.H2O/c1-16-9-3-5-13-11(7-9)10-6-8(14(15)18)2-4-12(10)17-13;5-3(6)1-2-4(7)8;/h2,4,6,9,16-17H,3,5,7H2,1H3,(H2,15,18);1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);1H2/t9-;;/m1../s1 |
| SMIL | O.CN[C@@H]1CCc2[nH]c3ccc(cc3c2C1)C(=O)N.OC(=O)CCC(=O)O |
| IUPAC navn | butanedioic acid;(6R)-6-(methylamino)-6,7,8,9-tetrahydro-5H-carbazole-3-carboxamide;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 379.41 |
| Formel vægt | 379.1743 |