Få mere at vide
Frosters Kryogent forklæde
Artikelnummer. 15137965
Skift visning
Størrelse:
Medium
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15137965 Medium Hver
1 options
Artikelnummer. 15137965 Leverandør Scilabub Leverandørnr. APR/CMM
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Kryogent forklæde
Størrelse Medium
Materiale Polyolefin, Polyester, Bomuld, Polyamid
Farve Blå
Modstand Vand, spild og stænk af kryogent materiale
Til brug med (applikation) Forklædet giver optimal beskyttelse af torso og overben mod virkningerne af spild og stænk af kryogent materiale
Dimensioner (L x B) 1000 x 620 mm
Længde (metrisk) 1000 mm
Bredde (metrisk) 620 mm