Få mere at vide
Frosters Kryogent forklæde
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kryogent forklæde |
| Størrelse | Større |
| Materiale | Polyolefin, Polyester, Bomuld, Polyamid |
| Farve | Blå |
| Modstand | Vand, spild og stænk af kryogent materiale |
| Til brug med (applikation) | Forklædet giver optimal beskyttelse af torso og overben mod virkningerne af spild og stænk af kryogent materiale |
| Dimensioner (L x B) | 1200 x 620mm |
| Længde (metrisk) | 1200 mm |
| Bredde (metrisk) | 620 mm |