Få mere at vide
SPEX™ Frosted PE hætteglas
Artikelnummer. 15330442 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Til brug med (udstyr):
Cryo-Block (2662) eller Vial Rack (2190)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 15330442
Brand: SPEX™ 2241PEF200
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
SPEX™ Frosted PE-hætteglas holder en (9,5 mm) stålslibekugle og kan bruges med en kryoblok eller hætteglasstativ.
  • Frostet polyethylen
  • 12,7 mm diameter
  • 50,8 mm længde
  • Holder en 9,5 mm stålslibekugle (2155)
  • Kan bruges med (2662) kryoblok eller (2190) hætteglasstativ
  • Ikke forrenset eller fyldt med slibekugler
  • Slibemængde pr. hætteglas 1,5 mL
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Diameter (metrisk) 12.7 mm
Til brug med (udstyr) Cryo-Block (2662) eller Vial Rack (2190)
Inkluderer Skruelåg
Materiale Frostet polyethylen
Emballagemængde 200 hætteglas