Få mere at vide
Epredia™ Frosted mikroskopobjektglas, 90°
Artikelnummer. 16245172 Shop alle Epredia produkter
Artikelnummer. 16245172 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. AG00000112E01MNZ10
Premium objektglas er fremstillet gennem en unik proprietær rengøringsproces beregnet til at give ensartede resultater og lette fortolkningen. Denne proces gør det muligt at bruge disse objektglas i rutinemæssige histologiske og mikrobiologiske applikationer; og specifikt i applikationer ved at levere konsekvent sprøde, fjerkantede blodudstrygninger med god morfologi.
  • Fremstillet af schweizisk ekstra-hvidt soda-lime glas
  • Reduceret jernindhold for lav selvfluorescens
  • Grønlig shimmer minimeret
  • Garanteret optimal, fejlfri gennemsigtighed
  • Ren, flad og velegnet til øjeblikkelig brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 76 mm
Bredde (metrisk) 26 mm
Frostet Ja
Materiale Sodavand Lime glas
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Certificeringer/compliance ISO8037/I
Belægning Ubelagt
Mængde 50/kasse
Skriveflade Ja