Få mere at vide
Globe Scientific Frostede mikroskopglasglas
Artikelnummer. 31924022 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Hjørnestil:
90°
Klippet
Sikkerhed
Kanter:
Affaset, 1 ende 1 side
Affaset, 1 ende på begge sider
Bane, 1 ende 1 side
Jord, 1 ende på begge sider
Frostet:
Ja
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hjørnestil Kanter Frostet
31924022 90° Jord, 1 ende på begge sider Ja
31922488 90° Bane, 1 ende 1 side Ja
31921685 Sikkerhed Bane, 1 ende 1 side Ja
31922919 Sikkerhed Jord, 1 ende på begge sider Ja
31923323 Klippet Affaset, 1 ende 1 side Ja
31923777 Klippet Affaset, 1 ende på begge sider Ja
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31924022 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 1308
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Globe Scientific Inc. Frostede mikroskopglasglas fremstilles ved hjælp af en unik kemisk ætseproces.
  • Slides har en glat, frostet finish, der ikke slides på diasmarkeringspenner
  • Ordet Globe er trykt under frostet område på sliden til orienteringsformål
  • Fås i forskellige kant- og hjørnevarianter
Tekniske data
Længde (metrisk) 75 mm
Bredde (metrisk) 25 mm
nr. pr. sag 1440
nr. pr. pakke 72
Sterilitet Ikke-steril
Kanter Jord, 1 ende på begge sider
Frostet Ja
Materiale Sodavand Lime glas
Forrenset Ja
Tykkelse (metrisk) 1.1 mm
Hjørnestil 90°
Dimensioner (L x B) 75 x 25 mm