Få mere at vide
Fisherbrand™ Frosted Margin Soda Lime Glas Slide
Artikelnummer. 11844782
Skift visning
Tykkelse (metrisk):
1.1 mm
Artikelnummer. Tykkelse (metrisk)
11844782 1.1 mm
1 options
Artikelnummer. 11844782 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. BPB019
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holder prøver til observation med et mikroskop. Fisherbrand™ Frosted Glass Microscope Slides er fremstillet af soda lime glas med en matteret margin.
  • Dimensioner: ca. 76 x 26 mm
  • Leveres i pakker af 50 stk
Tekniske data
Længde (metrisk) 76 mm
Bredde (metrisk) 26 mm
Kanter 90° eller Raw Lapped
Frostet Margin
Materiale Sodavand Lime glas
Tykkelse (metrisk) 1.1 mm
Belægning Poleret
Mængde 50 stk