Få mere at vide
Motic™ Frostet glasplade til mekanisk scene
Til brug med (udstyr):
Motic™ Mekanisk scene
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med Motic™ Mekanisk scene
- Cirka 5,5 x 4,5 tommer. (140 x 114 mm)
Ordreinfo
dimProductType
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Frostet glasplade |
| Til brug med (udstyr) | Motic™ Mekanisk scene |
| Længde (engelsk) | 5 1/2 tommer. |
| Længde (metrisk) | 140 mm |
| Mængde | 1 stk. |
| Bredde (engelsk) | 4 1/2 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 114 mm |