Få mere at vide
OHAUS™ Frontier™ 5714 Multi-Pro Centrifuger
Artikelnummer. 15816762 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Dybde (engelsk):
19,41 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dybde (engelsk) Pakningsstørrelse
15816762 19,41 tommer. Hver
1 options
Artikelnummer. 15816762 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30314810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24032.37 DKK
    22388.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 1643.98 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Designet til anvendelser inden for forskning, industri og kliniske laboratorier. FC5714 kan dreje 0,2 ml til 4 x 200 ml med udsvings- og fastvinkelrotorer samt forskellige størrelser af blodopsamlingsrør, koniske cellekulturrør, plader og forskellige flasker.
Designet til maksimal applikationsfleksibilitet
  • Designet til effektivt at rumme et bredt udvalg af rør og flasker, herunder mikrorør, blodrør, runde bundrør, koniske rør og mikroliterplader, hvilket sikrer alsidig og pålidelig ydeevne for forskellige laboratorier
  • Kompatibel med op til 10 valgfrie rotorer og 95 tilbehør
  • Kapacitet på op til 4 x 200 ml med mulighed for at spinde op til 32 blodrør eller 20 x 15 ml koniske rør og 8 x 50 ml koniske rør
  • Højhastigheds centrifugering (>10.000 omdr./min.) fra 0,2 ml op til 1,5/2,0 ml rør
Intuitivt designet til simpel betjening
  • Designet til at gøre laboratorieprocesser mere effektive og nemmere, og inkluderer mange brugervenlige funktioner og software, der muliggør intuitiv betjening
  • Automatisk rotorgenkendelse (RFID) gør det ekstremt nemt at skifte mellem applikationer
  • Simpel betjening med én hånd muliggjort af vælgerknap/drejeknap-kombination, selv når man bærer handsker
  • Stor baggrundsbelyst LCD-skærm viser centrifugeringsindstillinger og realtidsparametre på én grænseflade
  • Programlagring op til 99 kørsler inklusive parameterindstillinger og rotortyper
Solid ingeniørkunst sikrer pålidelighed
  • Fremstillet med komponenter af høj kvalitet til pålidelig brug og tysk konstrueret til høj ydeevne
  • Vedligeholdelsesfri induktionsmotor giver en maksimal G-kraft på 18264 x
  • Optimeret luftstrømssystem for at holde prøverne kolde
  • Kemisk og korrosionsbestandigt rotorkammer i rustfrit stål sikrer holdbarhed i laboratoriemiljøer
  • Selvdiagnostisk program til at registrere forbrug og fejlhistorik for nem vedligeholdelse og for at minimere nedetid
Sikkerhedsfunktioner for øget sikkerhed
  • Udstyret med beskyttelsesfunktioner for sikkerhed og pålidelig drift
  • Overhastighedsbeskyttelse, straks ved indsættelse af rotoren
  • Aktiv ubalancedetektion med individuelle ubalancetolerancer sat for hver rotor
  • Motoriseret låglåssystem til beskyttelse af operatører mod utilsigtede skader
  • Forseglede og bio-containment rotorer for at beskytte operatørerne mod skadelige aerosoler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 x 100 mL
Maks. Hastighed 14,000 rpm
Maks. RCF 18,624 x g
Kølet Nej
Højde (engelsk) Udvendig 12,99 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 330 mm
Længde (engelsk) Eksteriør 19,41 tommer
Længde (metrisk) Udvendig 493 mm
Hukommelse 99 Programmer
Støjniveau ≤63 ±2 dBA
Sikkerhedsfunktioner CE, FCC
Bredde (engelsk) Udvendig 14,25 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 362 mm
Watt 240 W
Certificeringer/compliance CE, FCC
Oversigt Centrifuge, Multi, 230V, FC5714
Mål (L x B x H) Udvendig 493 x 362 x 330 mm
Elektriske krav AC Strøm (Inkluderet)
Dybde (engelsk) 19,41 tommer.
Dybde (metrisk) 493 mm
Rotor medfølger Nej
Dimensioner (HWD) 330 x 362 x 493 mm
Nettovægt 28 kg
Køretid 10 sek. til 99 timer. 59 min. 59 sek., Kontinuerlig, Quickspin
Produktlinje Frontier 5000 Series Multi Pro
Spænding 230 V
Model- FC5714
Display Type LCD med baggrundsbelysning
Produkttype Centrifuger
Hastighedskontrol 200 til 14.000 omdr./min