Beskrivelse
Designet til maksimal applikationsfleksibilitet
- Effektivt kan de rumme et bredt udvalg af rør og flasker, herunder mikrorør, blodrør, runde bundrør, koniske rør, PCR-strimler/rør og mikroliterplader, hvilket sikrer alsidig og pålidelig ydeevne til forskellige laboratoriebehov.
- Kompatibel med op til 19 valgfrie rotorer og 115 tilbehør
- Kapacitet på op til 4 x 200 ml med mulighed for at spinne op til 32 blodrør eller 20 x 15 ml koniske rør og 10 x 50 ml koniske rør
- Højhastigheds centrifugering (>10.000 omdr./min.) fra 0,2 ml op til 1,5/2,0 ml rør
- Kølekapacitet fra 40 °C til -20 °C
- R290, et miljøvenligt kølemiddel, bidrager til kølecentrifugers miljøvenlighed ved at minimere deres miljøpåvirkning og støtte indsatsen mod global opvarmning
- Forkølingsfunktionen sænker hurtigt temperaturen på rotor og kammer før kørsel
Intuitivt designet til simpel betjening
- Designet til at gøre laboratorieprocesser mere effektive og nemmere, og inkluderer mange brugervenlige funktioner og software, der muliggør intuitiv betjening
- Automatisk rotorgenkendelse (RFID) gør det ekstremt nemt at skifte mellem applikationer
- Simpel betjening med én hånd muliggjort af vælgerknap/drejeknap-kombination, selv når man bærer handsker
- Stor baggrundsbelyst LCD-skærm viser centrifugeringsindstillinger og realtidsparametre på én grænseflade
- Programlagring op til 99 kørsler inklusive parameterindstillinger og rotortyper
Solid ingeniørkunst sikrer pålidelighed
- Fremstillet med komponenter af høj kvalitet til pålidelig brug og tysk konstrueret til høj ydeevne
- Vedligeholdelsesfri induktionsmotor giver en maksimal G-kraft på 23542 x
- Optimeret luftstrømssystem for at holde prøverne kolde
- Kemisk og korrosionsbestandigt rotorkammer i rustfrit stål sikrer holdbarhed i laboratoriemiljøer
- Selvdiagnostisk program til at registrere forbrug og fejlhistorik for nem vedligeholdelse og for at minimere nedetid
Sikkerhedsfunktioner for øget sikkerhed
- Udstyret med beskyttelsesfunktioner for sikkerhed og pålidelig drift
- Overhastighedsbeskyttelse, straks ved indsættelse af rotoren
- Aktiv ubalancedetektion med individuelle ubalancetolerancer sat for hver rotor
- Motoriseret låglåssystem til beskyttelse af operatører mod utilsigtede skader
- Forseglede og TÜV-certificerede rotorer for at beskytte operatører mod skadelige aerosoler
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 4 x 100 mL |
| Maks. RCF | 23,542 x g |
| Kølet | Ja |
| Højde (engelsk) Udvendig | 14,13 tommer |
| Højde (metrisk) Udvendig | 359 mm |
| Længde (engelsk) Eksteriør | 28,78 tommer |
| Længde (metrisk) Udvendig | 731 mm |
| Hukommelse | 99 Programmer |
| Støjniveau | ≤60 ±2 dBA |
| Sikkerhedsfunktioner | CE, FCC |
| Vis mere |