Få mere at vide
OHAUS™ Frontier™ 5718 Multi-Pro Centrifuger
Artikelnummer. 15826762 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Kølet:
Ja
Nej
Mål (L x B x H) Udvendig:
499 x 408 x 351 mm
731 x 407 x 359 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kølet Mål (L x B x H) Udvendig Pakningsstørrelse
15826762 Nej 499 x 408 x 351 mm Hver
15836762 Ja 731 x 407 x 359 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15826762 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30314812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28615.00 DKK
    21474.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 7140.07 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Designet til anvendelser inden for forskning, industri og kliniske laboratorier. FC5718 kan dreje 0,2 ml til 4 x 200 ml med udsvings- og fastvinkelrotorer samt forskellige størrelser af blodopsamlingsrør, koniske cellekulturrør, plader og forskellige flasker.
Designet til maksimal applikationsfleksibilitet
  • Effektivt kan de rumme et bredt udvalg af rør og flasker, herunder mikrorør, blodrør, runde bundrør, koniske rør, PCR-strimler/rør og mikroliterplader, hvilket sikrer alsidig og pålidelig ydeevne til forskellige laboratoriebehov.
  • Kompatibel med op til 19 valgfrie rotorer og 115 tilbehør
  • Kapacitet på op til 4 x 200 ml med mulighed for at spinne op til 32 blodrør eller 20 x 15 ml koniske rør og 10 x 50 ml koniske rør
  • Højhastigheds centrifugering (>10.000 omdr./min.) fra 0,2 ml op til 1,5/2,0 ml rør
  • Kølekapacitet fra 40 °C til -20 °C
  • R290, et miljøvenligt kølemiddel, bidrager til kølecentrifugers miljøvenlighed ved at minimere deres miljøpåvirkning og støtte indsatsen mod global opvarmning
  • Forkølingsfunktionen sænker hurtigt temperaturen på rotor og kammer før kørsel
Intuitivt designet til simpel betjening
  • Designet til at gøre laboratorieprocesser mere effektive og nemmere, og inkluderer mange brugervenlige funktioner og software, der muliggør intuitiv betjening
  • Automatisk rotorgenkendelse (RFID) gør det ekstremt nemt at skifte mellem applikationer
  • Simpel betjening med én hånd muliggjort af vælgerknap/drejeknap-kombination, selv når man bærer handsker
  • Stor baggrundsbelyst LCD-skærm viser centrifugeringsindstillinger og realtidsparametre på én grænseflade
  • Programlagring op til 99 kørsler inklusive parameterindstillinger og rotortyper
Solid ingeniørkunst sikrer pålidelighed
  • Fremstillet med komponenter af høj kvalitet til pålidelig brug og tysk konstrueret til høj ydeevne
  • Vedligeholdelsesfri induktionsmotor giver en maksimal G-kraft på 23542 x
  • Optimeret luftstrømssystem for at holde prøverne kolde
  • Kemisk og korrosionsbestandigt rotorkammer i rustfrit stål sikrer holdbarhed i laboratoriemiljøer
  • Selvdiagnostisk program til at registrere forbrug og fejlhistorik for nem vedligeholdelse og for at minimere nedetid
Sikkerhedsfunktioner for øget sikkerhed
  • Udstyret med beskyttelsesfunktioner for sikkerhed og pålidelig drift
  • Overhastighedsbeskyttelse, straks ved indsættelse af rotoren
  • Aktiv ubalancedetektion med individuelle ubalancetolerancer sat for hver rotor
  • Motoriseret låglåssystem til beskyttelse af operatører mod utilsigtede skader
  • Forseglede og TÜV-certificerede rotorer for at beskytte operatører mod skadelige aerosoler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 x 100 mL
Maks. RCF 23,542 x g
Kølet Nej
Højde (engelsk) Udvendig 13,82 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 351 mm
Længde (engelsk) Eksteriør 19,65 tommer
Længde (metrisk) Udvendig 499 mm
Hukommelse 99 Programmer
Støjniveau ≤60 ±2 dBA
Sikkerhedsfunktioner CE, FCC
Bredde (engelsk) Udvendig 16,06 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 408 mm
Watt 455 W
Certificeringer/compliance CE, FCC
Oversigt Centrifuge, Multi, 230V, FC5718
Mål (L x B x H) Udvendig 499 x 408 x 351 mm
Elektriske krav AC Strøm (Inkluderet)
Dybde (engelsk) 19,65 tommer.
Dybde (metrisk) 499 mm
Rotor medfølger Nej
Dimensioner (HWD) 351 x 408 x 499 mm
Nettovægt 47 kg
Køretid 10 sek. til 99 timer. 59 min. 59 sek., Kontinuerlig, Quickspin
Produktlinje Frontier 5000 Series Multi Pro
Spænding 230 V
Model- FC5718
Display Type LCD med baggrundsbelysning
Produkttype Centrifuger
Hastighedskontrol 200 til 18.000 omdr./min