Få mere at vide
OHAUS™ Frontier™ 5816 Multi-Pro Centrifuges Artikelnummer.: 15846762
OHAUS™ Frontier™ 5816 Multi-Pro Centrifuges
Artikelnummer. p-200132129 Shop alle Ohaus produkter
No, Hver
Kølet:
No
Yes
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15846762
Brand: OHAUS™ 30314816
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designed for applications within research, industrial, and clinical laboratories. The FC5816 can spin 0.2 mL to 4 x 290 mL with swing-out and fixed angle rotors and different sizes of blood collection tubes, conical cell culture tubes, plates, and various bottles.
  • Designet til universel brug i forsknings-, industrielle og kliniske laboratorier.
  • Kan kombineres med vores rotorer og tilbehør til skræddersyet brug i specifikke applikationer.
  • Tilgængelig i 5 modeller med kapaciteter fra lav mikroliter til 6x250 ml, og med højhastighedsydelse ved maksimal volumen, automatisk rotoridentifikation og sikkerhedsfunktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 6 x 250 mL
Maks. Hastighed 15,000 rpm
Maks. RCF 21,379 x g
Kølet No
Kontrol hastighed 200 to 15000 rpm
Vise Baggrundsbelyst LCD
Højde (engelsk) Udvendig 13.94 in.
Højde (metrisk) Udvendig 354 mm
Længde (engelsk) Eksteriør 21.18 in.
Længde (metrisk) Udvendig 538 mm
Hukommelse 99 Programs
Støjniveau ≤61±2 dBA
Sikkerhedsfunktioner CEFCC
Bredde (engelsk) Udvendig 17.56 in.
Bredde (metrisk) Udvendig 446 mm
Watt 530 W
Certificeringer/compliance CE, FCC
Type Centrifuge
Oversigt Centrifuge, Multi, 230V, FC5816
Mål (L x B x H) Udvendig 538 x 446 x 354 mm
Elektriske krav AC Power (Included)
Dybde (engelsk) 21.18 tommer.
Dybde (metrisk) 538 mm
Maksimal hastighedsområde 200 til 15.000 rpm
Rotor medfølger Nej
Dimensioner (HWD) 354 x 446 x 538 mm
Nettovægt 49 kg
Køretid Quickspin 10 sek til 99 t 59 min 59 sek Kontinuerlig
Produktlinje Frontier 5000 Series Multi Pro
Spænding 230 V
Model- FC5816
Produkttitel
OHAUS™ Frontier™ 5816 Multi-Pro Centrifuges >