Få mere at vide
OHAUS™ Frontier™ 5816 Multi-Pro Centrifuger
Artikelnummer. 15856762 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Kølet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kølet Pakningsstørrelse
15856762 Ja Hver
15846762 Nej Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15856762 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30314818
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Designet til anvendelser inden for forskning, industri og kliniske laboratorier. FC5816 kan dreje 0,2 ml til 4 x 290 ml med udsvings- og fastvinkelrotorer samt forskellige størrelser af blodopsamlingsrør, koniske cellekulturrør, plader og forskellige flasker.
Designet til maksimal applikationsfleksibilitet
  • Effektivt rumme et bredt udvalg af rør og flasker, herunder mikrorør, blodrør, runde bundrør, koniske rør og mikroliterplader, hvilket sikrer alsidig og pålidelig ydeevne til forskellige laboratoriebehov
  • Kompatibel med op til 12 valgfrie rotorer og 61 tilbehør
  • Kapacitet på op til 6 x 250 ml med mulighed for at spinde op til 56 blodrør eller 40 x 15 ml koniske rør og 16 x 50 ml koniske rør
  • Højhastigheds centrifugering (10.000 omdr./min.) fra 0,2 ml op til 85 ml rør
  • Kølekapacitet fra 40 °C til -20 °C
  • R290, et miljøvenligt kølemiddel, bidrager til kølecentrifugers miljøvenlighed ved at minimere deres miljøpåvirkning og støtte indsatsen mod global opvarmning
  • Forkølingsfunktionen sænker hurtigt temperaturen på rotor og kammer før kørsel
Intuitivt designet til simpel betjening
  • Designet til at gøre laboratorieprocesser mere effektive og nemmere, og inkluderer mange brugervenlige funktioner og software, der muliggør intuitiv betjening
  • Automatisk rotorgenkendelse (RFID) gør det ekstremt nemt at skifte mellem applikationer
  • Simpel betjening med én hånd muliggjort af vælgerknap/drejeknap-kombination, selv når man bærer handsker
  • Stor baggrundsbelyst LCD-skærm viser centrifugeringsindstillinger og realtidsparametre på én grænseflade
  • Programlagring op til 99 kørsler inklusive parameterindstillinger og rotortyper
Solid ingeniørkunst sikrer pålidelighed
  • Fremstillet med komponenter af høj kvalitet til pålidelig brug og tysk konstrueret til høj ydeevne
  • Vedligeholdelsesfri induktionsmotor tilbyder en maksimal G-kraft på 21379 x g for FC5816 og 24326 x g for FC5816R
  • Optimeret luftstrømssystem til at holde prøverne kolde (FC5816)
  • Kemisk og korrosionsbestandigt rotorkammer i rustfrit stål sikrer holdbarhed i laboratoriemiljøer
  • Selvdiagnostisk program til at registrere forbrug og fejlhistorik for nem vedligeholdelse og for at minimere nedetid
Sikkerhedsfunktioner for øget sikkerhed
  • Udstyret med beskyttelsesfunktioner for sikkerhed og pålidelig drift
  • Overhastighedsbeskyttelse, straks ved indsættelse af rotoren
  • Aktiv ubalancedetektion med individuelle ubalancetolerancer sat for hver rotor
  • Motoriseret låglåssystem til beskyttelse af operatører mod utilsigtede skader
  • Forseglede og TÜV-certificerede rotorer for at beskytte operatører mod skadelige aerosoler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 6 x 250 mL
Maks. Hastighed 16,000 rpm
Maks. RCF 23,325 x g
Kølet Ja
Højde (engelsk) Udvendig 13,94 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 354 mm
Længde (engelsk) Eksteriør 21,18 tommer
Længde (metrisk) Udvendig 538 mm
Hukommelse 99 Programmer
Støjniveau ≤63 ±2 dBA
Sikkerhedsfunktioner CE, FCC
Bredde (engelsk) Udvendig 28,46 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 723 mm
Watt 785 W
Certificeringer/compliance CE, FCC
Oversigt Centrifuge, Multi, 230V, FC5816R
Mål (L x B x H) Udvendig 538 x 723 x 354 mm
Elektriske krav AC Strøm (Inkluderet)
Dybde (engelsk) 21.18 tommer.
Dybde (metrisk) 538 mm
Rotor medfølger Nej
Dimensioner (HWD) 354 x 723 x 538 mm
Nettovægt 76 kg
Køretid 10 sek. til 99 timer. 59 min. 59 sek., Kontinuerlig, Quickspin
Produktlinje Frontier 5000 Series Multi Pro
Spænding 230 V
Model- FC5816R
Display Type LCD med baggrundsbelysning
Produkttype Centrifuger
Hastighedskontrol 200 til 16.000 omdr./min.
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til 40 °C