Få mere at vide
OHAUS™ Frontier™ 5707 Multi Centrifuge
Artikelnummer. p-200132130 Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
4 x 50 mL RB/FA eller 4 x 15 mL RB/FA
8 x 15 ml
Artikelnummer. 16241742
Brand: OHAUS™ 30393189
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reliable compact low-speed centrifuge for processing small numbers of blood collection and urine tubes or standard conical tubes. Designed with convenient operation the FC5707 features a uniquely designed splash-proof front panel with Touch-Wheel control on an intuitive interface.
  • Designet til nem betjening, Frontier™ Multicentrifuger har praktisk kontrol på en intuitiv grænseflade, som giver mulighed for responsiv betjening– selv når du har handsker på.
  • Frontier™ Multicentrifuger kan rumme standard 50 mL og 15 mL rør, inklusive almindelige blodrør.
  • Ved brug med tilbehør kan rotorer tilpasses til størrelser så små som 1,5 ml.
  • Omslutter alle dens funktionaliteter inden for et lille fodaftryk, Frontier™ Multicentrifuger sparer værdifuld plads på laboratoriebænken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 x 15 ml
Maks. Hastighed 6,800 rpm
Maks. RCF 4,445 x g
Kølet No
Kontrol hastighed 200 to 6800 rpm
Vise Baggrundsbelyst LCD, 2 linjer
Højde (engelsk) Udvendig 9.3 in.
Højde (metrisk) Udvendig 236 mm
Længde (engelsk) Eksteriør 14 in.
Længde (metrisk) Udvendig 356 mm
Hukommelse 99 Programs
Støjniveau ≤60±2 dBA
Sikkerhedsfunktioner CE, FCC
Bredde (engelsk) Udvendig 10.9 in.
Bredde (metrisk) Udvendig 277 in.
Watt 50 W
Certificeringer/compliance CE, FCC
Type Centrifuge
Oversigt FC5707+R05
Mål (L x B x H) Udvendig 356 x 277 x 236 mm
Elektriske krav AC Power (Included)
Dybde (engelsk) 14 in.
Dybde (metrisk) 356 mm
Maksimal hastighedsområde 200 til 6.800 o/min
Rotor medfølger Yes
Dimensioner (HWD) 236 x 277 x 356 mm
Nettovægt 10 kg
Køretid 10 sec. to 99 hr. 59 min. 59 sec., Continous, Quickspin
Produktlinje Frontier 5000 Series Multi
Spænding 100/230 V
Model- FC5707+R05