Description
Designet til nem betjening og en god brugeroplevelse
- Let-at-bruge touchhjulsinterface til parameterjusteringer
- Bekvemt interface viser både indstillede og faktiske parametre
- Én-tryk skift mellem omdrejningstal/RCF, acc/dec
- Dobbeltlinjes LCD-skærm med lyseblå baggrundsbelysning
- Hørbart signal i slutningen af hver gennemgang med melodi
- 10 accelerations-/decelerationsindstillinger
- 99 hukommelsesindstillinger til hurtigt at gemme og genkalde almindeligt anvendte parametre
Sikkerhedsfunktioner indkapslet i et lille fodaftryk
- Mikroprocessorer styrer for at hjælpe med at forhindre ulykker og beskytte både brugeren og udstyret
- Rotorubalancesensorsystemer stopper enheden, når den registrerer en ubalanceret belastning
- Robust mekanisk låg med låsesystem
Fleksible rotorvalg og -sæt til at dække et bredt spektrum af generelle laboratorie- og diagnostiske anvendelser
- Vedligeholdelsesfri induktionsmotor producerer en maksimal G-kraft på 4445 x g
- Hastigheder op til 6800 omdrejninger i minuttet og hurtig spin til korte ture
- Vinkelrotor, som kan håndtere 8 x 15 ml RB eller 4 x 15 ml FA-rør, eller vinkel combi-rotor, som kan håndtere 4 x 15 ml eller 4 x 50 ml RB/FA-rør
Specifications
Specifications
| Volumen | 8 x 15 ml |
| Maks. Hastighed | 6,800 rpm |
| Maks. RCF | 4,445 x g |
| Kølet | Nej |
| Højde (engelsk) Udvendig | 9,3'' |
| Højde (metrisk) Udvendig | 236 mm |
| Længde (engelsk) Eksteriør | 14 tommer |
| Længde (metrisk) Udvendig | 356 mm |
| Hukommelse | 99 Programmer |
| Støjniveau | ≤60 ±2 dBA |
| Show More |