Få mere at vide
OHAUS™ Frontier™ 5000 Series Multi-Function Centrifuge
Artikelnummer. 15896752 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Rotor medfølger:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rotor medfølger Pakningsstørrelse
15896752 Nej Hver
15866762 Ja Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15896752 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30130875
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Pålidelig og kompakt multifunktionscentrifuge, ideel til en række generelle laboratorieapplikationer.
  • Pålidelige kompakte lavhastighedscentrifuger til generelle formål.
  • Standardrotormulighederne kan behandle både runde og koniske bundrør (inklusive almindelige blodrør), og kan også nemt tilpasses med tilbehør til at behandle mindre rør.
  • Multicentrifugerne er designet med praktisk betjening i tankerne og har en intuitiv grænseflade.
  • Den kompakte profil hjælper med at spare værdifuld bænkplads.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 6 x 50 mL
Maks. Hastighed 6,000 rpm
Maks. RCF 4,427 x g
Kølet No
Højde (engelsk) Udvendig 10.5 in.
Højde (metrisk) Udvendig 266 mm
Længde (engelsk) Eksteriør 15.4 in.
Længde (metrisk) Udvendig 392 mm
Støjniveau ≤60±2 dBA
Sikkerhedsfunktioner CEFCC
Bredde (engelsk) Udvendig 11.5 in.
Bredde (metrisk) Udvendig 291 mm
Watt 100 W
Certificeringer/compliance CE, FCC
Inkluderer Multicentrifuge, max RPM 6000, max RCF 4427 xg
Oversigt Centrifuge, Multi, 230V, FC5706
Mål (L x B x H) Udvendig 392 x 291 x 266 mm
Elektriske krav AC Power (Included)
Dybde (engelsk) 15.40 tommer.
Dybde (metrisk) 392 mm
Rotor medfølger Nej
Dimensioner (HWD) 266 x 291 x 392 mm
Nettovægt 14,5 kg
Køretid 10 sek til 99 t 59 min 59 sek Kontinuerlig
Produktlinje Frontier 5000 Series Multi
Spænding 230 V
Model- FC5706
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Produkttype Centrifuge
Hastighedskontrol 200 to 6000 rpm