Få mere at vide
OHAUS™ Frontier™ 5000 Series Multi-Function Centrifuge Artikelnummer.: 15866762
OHAUS™ Frontier™ 5000 Series Multi-Function Centrifuge
Artikelnummer. 15866762 Shop alle Ohaus produkter
Ja, Hver
Rotor medfølger:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15866762
Brand: OHAUS™ 30332131
Equipment End of Year Sale
Brug rabatkode 24121 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pålidelig og kompakt multifunktionscentrifuge, ideel til en række generelle laboratorieapplikationer.
  • Pålidelige kompakte lavhastighedscentrifuger til generelle formål.
  • Standardrotormulighederne kan behandle både runde og koniske bundrør (inklusive almindelige blodrør), og kan også nemt tilpasses med tilbehør til at behandle mindre rør.
  • Multicentrifugerne er designet med praktisk betjening i tankerne og har en intuitiv grænseflade.
  • Den kompakte profil hjælper med at spare værdifuld bænkplads.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 6 x 50 mL
Maks. Hastighed 6,000 rpm
Maks. RCF 4,427 x g
Kølet No
Kontrol hastighed 200 to 6000 rpm
Vise Baggrundsbelyst LCD
Højde (engelsk) Udvendig 10.5 in.
Højde (metrisk) Udvendig 266 mm
Længde (engelsk) Eksteriør 15.4 in.
Længde (metrisk) Udvendig 392 mm
Støjniveau ≤60±2 dBA
Sikkerhedsfunktioner CEFCC
Bredde (engelsk) Udvendig 11.5 in.
Bredde (metrisk) Udvendig 291 mm
Watt 100 W
Certificeringer/compliance CE, FCC
Type Centrifuge
Oversigt Centrifuge, 230V, FC5706 m/ Rotor, Vinkel
Mål (L x B x H) Udvendig 392 x 291 x 266 mm
Elektriske krav AC Power (Included)
Dybde (engelsk) 15.40 tommer.
Dybde (metrisk) 392 mm
Maksimal hastighedsområde 200 til 6.000 o/min.
Rotor medfølger Ja
Dimensioner (HWD) 266 x 291 x 392 mm
Nettovægt 15,06 kg
Køretid 10 sek til 99 t 59 min 59 sek Kontinuerlig
Produktlinje Frontier 5000 Series Multi
Rotor Vinkelrotor 12 x 15 mL
Spænding 230 V
Model- FC5706+R77
Produkttitel
OHAUS™ Frontier™ 5000 Series Multi-Function Centrifuge >