Få mere at vide
OHAUS™ Frontier™ 5306 Mini Centrifuge
Artikelnummer. 15806762 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Maks. RCF:
2.000 x g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Maks. RCF Pakningsstørrelse
15806762 2.000 x g Hver
1 options
Artikelnummer. 15806762 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30134156
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2325.00 DKK
    2097.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 227.95 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kraftig og praktisk mini-centrifuge til enkle og hurtige life science-separationsapplikationer.
  • Lille, men kraftig mini-centrifuge til enkel og hurtig væskeseparation.
  • Kan rumme 0,2 mL 8 strips-rør eller 32 individuelle PCR-rør.
  • Med den medfølgende adapter kan 0,2 mL og 0,5 mL rør også anbringes i 8-plads rørrotoren.
  • Støjsvag, sikker og nem betjening til dine daglige hurtige spin-down-applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 x 1.5/2 mL
Maks. Hastighed 6,000 rpm
Maks. RCF 2.000 x g
Højde (engelsk) Udvendig 5 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 128 mm
Længde (engelsk) Eksteriør 6,6 tommer
Længde (metrisk) Udvendig 168 mm
Støjniveau ≤60 ±2 dBA
Bredde (engelsk) Udvendig 5,9 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 150 mm
Certificeringer/compliance CE, FCC, TUV
Inkluderer Minicentrifuge med to rotorer inkluderet, max RPM 6000, max RCF 2000 xg
Sikkerhedsfunktioner CE, FCC
Oversigt Centrifuge, Mini, FC5306, EU
Elektriske krav 100/240 V
Mål (L x B x H) Udvendig 168 x 150 x 128 mm
Dybde (engelsk) 6,6 tommer
Dybde (metrisk) 168 mm
Til brug med (udstyr) 30129559, 30129560, 30129563
Model- FC5306, EU
Maksimalt kraftområde 2000 g
Rotor medfølger Ja
Kølet Nej
Køretid Kontinuerlig
Dimensioner (HWD) 128 x 150 x 168 mm
Funktioner Én-tryk betjening
Nettovægt 1,2 kg
Produktlinje Grænse
Spænding 120/240 V
Rotor Vinkel 8 x 1,5 ml/2,0 ml, vinkelrotor 4 x 8 pladsers PCR-strips
Produkttype Centrifuger
Display Type Ingen skærm