Beskrivelse
Den elegant designede brugerflade muliggør en glidende drift for en fremragende brugeroplevelse
- Let-at-bruge touchhjulsinterface til parameterjusteringer
- Bekvemt interface viser både indstillede og faktiske parametre
- Én-tryk skift mellem omdrejningstal/RCF, acc/dec
- Skarp visning på en dobbeltlinjes LCD-skærm med lyseblå baggrundsbelysning
Solid ingeniørkunst for at sikre funktionalitet og pålidelighed
- Ægte sprøjtesikre paneler beskytter centrifugen mod utilsigtet prøvespild
- Vedligeholdelsesfri induktionsmotor producerer en maksimal G-kraft på 17317 x g for FC5513 og 17157 x g for FC5513R
- Hastigheder op til 13.500 omdrejninger pr. min. på under 15 sekunder med 24 x 1,5/2,0 ml rotor
- 10 accelerations-/decelerationsindstillinger
- 99 hukommelsesindstillinger til hurtigt at gemme og genkalde almindeligt anvendte parametre
- FC5513R model har kølekapacitet fra 40 °C til -20 °C
- R290, et miljøvenligt kølemiddel, bidrager til kølecentrifugers miljøvenlighed ved at minimere deres miljøpåvirkning og støtte indsatsen mod global opvarmning
- Forkølingsfunktionen sænker hurtigt temperaturen på rotor og kammer før kørsel
Fleksible rotorvalg for at dække et bredt spektrum af laboratorieanvendelser
- Fungerer med mikrorørsrotorer med forskellig rotorkapacitet, 18 x 1,5/2,0 ml eller 24 x 1,5/2,0 ml
- Kompatibel med op til 7 rotormuligheder og maksimal rotorkapacitet på 24 x 1,5/2,0 ml
- Understøt spin-kolonne- og hæmatokrit-kapillarrør gennem yderligere rotormuligheder
Sikkerhedsfunktioner, der forhindrer skader
- Forseglede og TÜV-certificerede rotorer for at beskytte operatører mod skadelige aerosoler
- Rotorubalancesensorsystemer stopper enheden, når den registrerer en ubalanceret belastning
- Låglåsssystemet forhindrer centrifugen i at åbne under drift (FC5513R)
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 18 x 1,5/2 ml rør |
| Maks. Hastighed | 14,000 rpm |
| Maks. RCF | 15,994 x g |
| Højde (engelsk) Udvendig | 9,3'' |
| Højde (metrisk) Udvendig | 236 mm |
| Længde (engelsk) Eksteriør | 14 tommer |
| Længde (metrisk) Udvendig | 356 mm |
| Støjniveau | ≤57 ±2 dBA |
| Bredde (engelsk) Udvendig | 10,9 tommer |
| Bredde (metrisk) Udvendig | 277 mm |
| Vis mere |