Få mere at vide
OHAUS™ Frontier™ 5000-seriens mikrocentrifuge
Artikelnummer. 30130218 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Kølet:
Ja
Nej
Rotor medfølger:
Ja
Nej
Volumen:
18 x 1,5/2 ml rør
24 x 1,5/2 ml rør
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kølet Rotor medfølger Volumen
30130218 Ja Nej 24 x 1,5/2 ml rør
16221742 Nej Ja 24 x 1,5/2 ml rør
16231742 Nej Nej 24 x 1,5/2 ml rør
30130264 Nej Ja 18 x 1,5/2 ml rør
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30130218 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 83041041
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
OHAUS™ Frontier™ 5000 Series Micro Centrifuge giver højhastighedsdrift til en række vigtige laboratorieapplikationer. Disse centrifuger er konstrueret med praktisk betjening i tankerne og har en intuitiv grænseflade, der gør alle nøgleparametre umiddelbart tilgængelige for observation eller justering.
Frontier™ 5513 og 5513R Benchtop Micro Centrifuges som højhastighedscentrifuger er i stand til at generere ca. 17.000 xg. Med kølefunktioner (FC5513R) er syv valgfrie rotorer designet til en række vigtige laboratorieapplikationer. Denne enhed er konstrueret med praktisk betjening i tankerne og har et unikt designet stænksikkert frontpanel med berøringshjulskontrol på en intuitiv grænseflade. Det kompakte design sparer værdifuld bænkplads i laboratoriet. Unikke funktioner:
  • Frontier™ 5513 og 5513R tilbyder standard 24 x 1,5/2 mL mikrorørrotorer med en BIOSEALS-mulighed. Centrifugerne kan også understøtte spin-søjler og hæmatokritkapillarrør, når de bruges med yderligere rotormuligheder.
  • FC5513 og FC5513R er designet til nem betjening og har praktisk kontrol på en beskyttende stænktæt grænseflade, som giver mulighed for responsiv betjening, selv når du bærer handsker.
  • Med et lille fodaftryk, Frontier™ 5513 og 5513R centrifuger er kompakte nok til at spare værdifuld plads på bænken, men alligevel store nok til at rumme de mest almindelige størrelser 24 x 1,5/2,0 mL rotorer.
Slankt designet interface muliggør jævn betjening for en fantastisk brugeroplevelse
  • Brugervenlig touch-wheel interface til parameterjusteringer
  • Praktisk grænseflade viser både indstillede og faktiske parametre
  • One-touch skifte mellem RPM/RCF, Acc/Dec
  • Skarpt display på en dobbeltlinjet LCD-skærm med baggrundsbelysning
Solid konstruktion for at sikre funktionalitet og pålidelighed
  • Ægte stænksikkert panel beskytter centrifugen mod utilsigtet prøvespild
  • Vedligeholdelsesfri induktionsmotor producerer maksimal G-kraft på 17.317 xg for FC5513 og 17.157 xg for FC5513R
  • Hastighed op til 13.500 rpm på mindre end 15 sekunder med 24 x 1,5/2,0 ml rotor
  • 10 accelerations-/decelerationsindstillinger
  • 99 hukommelsessæt til hurtigt at gemme og genkalde almindeligt anvendte parametre
  • FC5513R-modellen har kølekapacitet fra 40 °C til -20 °C
  • Pre-cool funktion i FC5513R sænker hurtigt temperaturen på rotoren og kammeret før en kørsel
Fleksible rotorvalg til at dække væsentlige laboratorieapplikationer
  • Fungerer med mikrorørsrotorer med forskellig rotorkapacitet: 18 x 1,5/2,0 mL eller 24 x 1,5/2,0 mL
  • Kompatibel med op til 7 rotorer og maksimal rotorkapacitet på 24 x 1,5/2,0 ml
  • Støt spin-søjle- og hæmatokritkapillærrør gennem yderligere rotormuligheder
Sikkerhedsfunktioner, der forhindrer skader
  • Biosealed rotor er tilgængelig til sikker håndtering af farlige prøver
  • Rotorubalancefølende systemer stopper enheden, når den registrerer en ubalanceret belastning
  • Låglåsesystem forhindrer centrifugen i at åbne under drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 24 x 1,5/2 ml rør
Maks. Hastighed 14,500 rpm
Maks. RCF 17,157 x g
Vise LCD med baggrundsbelysning
Højde (engelsk) Udvendig 11.3 in.
Højde (metrisk) Udvendig 286 mm
Længde (engelsk) Eksteriør 21.9 in.
Længde (metrisk) Udvendig 555 mm
Støjniveau ≤56± 2 dB(A)
Bredde (engelsk) Udvendig 11.3 in.
Bredde (metrisk) Udvendig 287 mm
Temperaturområde -20 °C til +40 °C
Certificeringer/compliance CE, FCC
Type Centrifuger
Sikkerhedsfunktioner CE, FCC
Elektriske krav AC Power (Included)
Mål (L x B x H) Udvendig 555 x 287 x 286 mm
Dybde (engelsk) 21.9 in.
Dybde (metrisk) 555 mm
Til brug med (udstyr) 30472302, 83041006, 83041014
Model- FC5513R
Watt 320 W
Maksimalt kraftområde 17157 g
Maksimal hastighedsområde 200 to 14500 rpm
Rotor medfølger Nej
garanti 2 år
Kølet Ja
Drive System Direkte, børsteløst induktionsdrev
Køretid 10 sek. til 99 timer. 59 min. 59 sek.
Dimensioner (HWD) 286 x 287 x 555 mm
Funktioner High sample throughput, multi-safety control, personal program function
Nettovægt 33 kg
Programlagring Ja
Spænding 230 V