Få mere at vide
OHAUS™ Frontier™ 5513 serie mikrocentrifuger
Artikelnummer. 16231742 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Kølet:
Ja
Nej
Rotor medfølger:
Ja
Nej
Volumen:
18 x 1,5/2 ml rør
24 x 1,5/2 ml rør
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kølet Rotor medfølger Volumen
16231742 Nej Nej 24 x 1,5/2 ml rør
16221742 Nej Ja 24 x 1,5/2 ml rør
30130264 Nej Ja 18 x 1,5/2 ml rør
30130218 Ja Nej 24 x 1,5/2 ml rør
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16231742 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30393187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12570.00 DKK
    9420.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 3149.61 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Mikrocentrifuger har fem valgfrie rotorer designet til kliniske, industrielle og forskningsmæssige anvendelser. FC5513-serien har et unikt designet splash-sikkert frontpanel med touch-hjulskontrol på en intuitiv grænseflade. Kompakt design sparer værdifuld bordplads i laboratoriet.
Den elegant designede brugerflade muliggør en glidende drift for en fremragende brugeroplevelse
  • Let at bruge touch-wheel-interface til parameterjusteringer
  • Bekvemt interface viser både indstillede og faktiske parametre
  • Én-tryk skift mellem omdrejningstal/RCF, acc/dec
  • Skarp visning på en dobbeltlinjes LCD-skærm med lyseblå baggrundsbelysning
Solid ingeniørkunst for at sikre funktionalitet og pålidelighed
  • Ægte sprøjtesikre paneler beskytter centrifugen mod utilsigtet prøvespild
  • Vedligeholdelsesfri induktionsmotor producerer en maksimal G-kraft på 17317 x g for FC5513 og 17157 x g for FC5513R
  • Hastigheder op til 13500 omdrejninger i minuttet på under 15 sekunder med 24 x 1,5/2,0 ml rotor
  • 10 accelerations-/decelerationsindstillinger
  • 99 hukommelsesindstillinger til hurtigt at gemme og genkalde almindeligt anvendte parametre
  • FC5513R model har kølekapacitet fra 40 °C til -20 °C
  • R290, et miljøvenligt kølemiddel, bidrager til kølecentrifugers miljøvenlighed ved at minimere deres miljøpåvirkning og støtte indsatsen mod global opvarmning
  • Forkølingsfunktionen sænker hurtigt temperaturen på rotor og kammer før kørsel
Fleksible rotorvalg for at dække et bredt spektrum af laboratorieanvendelser
  • Fungerer med mikrorørsrotorer med forskellig rotorkapacitet, 18 x 1,5/2,0 ml eller 24 x 1,5/2,0 ml
  • Kompatibel med op til 7 rotormuligheder og maksimal rotorkapacitet på 24 x 1,5/2,0 ml
  • Understøt spin-kolonne- og hæmatokrit-kapillarrør gennem yderligere rotormuligheder
Sikkerhedsfunktioner, der forhindrer skader
  • Forseglede og TÜV-certificerede rotorer for at beskytte operatører mod skadelige aerosoler
  • Rotorubalancesensorsystemer stopper enheden, når den registrerer en ubalanceret belastning
  • Låglåsssystemet forhindrer centrifugen i at åbne under drift (FC5513R)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 24 x 1,5/2 ml rør
Maks. Hastighed 13,500 rpm
Maks. RCF 17,317 x g
Højde (engelsk) Udvendig 9,3''
Højde (metrisk) Udvendig 236 mm
Længde (engelsk) Eksteriør 14 tommer
Længde (metrisk) Udvendig 356 mm
Støjniveau ≤60 ±2 dBA
Bredde (engelsk) Udvendig 10,9 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 277 mm
Certificeringer/compliance CE, FCC
Sikkerhedsfunktioner CE, FCC
Elektriske krav AC Strøm (Inkluderet)
Mål (L x B x H) Udvendig 356 x 277 x 236 mm
Dybde (engelsk) 14 tommer
Dybde (metrisk) 356 mm
Til brug med (udstyr) 30210898, 30472302, 30472304, 83041014
Model- FC5513
Watt 170 W
Maksimalt kraftområde 17317 g
Rotor medfølger Nej
Kølet Nej
Køretid 10 sek. til 99 timer. 59 min. 59 sek., Kontinuerlig, Quickspin
Dimensioner (HWD) 236 x 277 x 356 mm
Funktioner Høj prøvegennemstrømning, multi-sikkerhedskontrol, personlig programfunktion
Nettovægt 12,6 kg
Spænding 230 V
Produkttype Mikrocentrifuge
Display Type LCD med baggrundsbelysning