Få mere at vide
OHAUS™ Frontier™ 5515-serien højhastigheds mikrocentrifuger
Product Code. 15886752 Shop All Ohaus Products
Change view
Click to view available options
Kølet:
Ja
Nej
Unit Size:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kølet Unit Size
15886752 Ja Hver
15876752 Nej Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15886752 Supplier OHAUS™ Supplier No. 30130868
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Giver højhastighedsdrift for en række rør og volumener, herunder op til 44 x 1,5/2,0 ml. FC5515-serien sikrer stabile væskeseparationer, der kræver højhastighedsdrift i molekylær- og cellebiologi, kliniske, forsknings- og industrielle anvendelser.
Let at bruge kontrolpanel
  • Letdrejelig drejeknap til parameterjusteringer
  • Et vandtæt tastatur giver beskyttelse, der hjælper med at forlænge produktets levetid betydeligt
  • Et-tryk skift mellem hastighed, G-kraft og temperaturkontrol (kun R-model)
  • LCD-skærm med lyseblå baggrundsbelysning, som projicerer information i realtid
  • Se og juster brugerparametre fra hovedskærmen; Der er ikke behov for at navigere gennem underskærme
Højtydende drevet af avanceret teknologi
  • Den kraftige induktionsmotor når hastigheder op til 15200 RPM på under 16 sekunder
  • Maksimal G-kraft på 21953 x g RCF
  • 10 accelerations-/decelerationsindstillinger
  • 99 hukommelsesindstillinger til hurtigt at gemme og genkalde almindeligt anvendte parametre
  • FC5515R model har kølekapacitet fra 40 °C til -20 °C
  • Køler ned fra 23 °C til 4 °C på under 10 minutter
  • R290, et miljøvenligt kølemiddel, bidrager til kølecentrifugers miljøvenlighed ved at minimere deres miljøpåvirkning og støtte indsatsen mod global opvarmning
  • Forkølingsfunktionen sænker hurtigt temperaturen på rotor og kammer før kørsel
Sikkerhedsfunktioner, der forhindrer skader
  • Motoriseret låglåssystem forhindrer centrifugen i at åbne under drift
  • Rotorubalancesensorsystemer stopper enheden, når den registrerer en ubalanceret belastning
  • Forseglede og TÜV-certificerede rotorer for at beskytte operatører mod skadelige aerosoler
Fleksibilitet til varierede centrifugeringsbehov
  • Fungerer med mikrorørsrotorer med forskellig rotorkapacitet, 24 x 1,5/2,0 ml, 30 x 1,5/2,0 ml eller 44 x 1,5/2,0 ml
  • Kompatibel med 6 rotorer (7 rotorer på FC5515-modellen), inklusive spin-kolonne rotor, hæmatokritrotor, PCR Strips/tubes rotor og vinkelrotor til 5 ml rør
  • Ergonomisk designede rotorer til mikrorør, spin-søjler og PCR-striber/rør lukker hurtigt og nemt med en kvart omgang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen 12 x 5 ml eller 44 x 1,5/2 ml
Maks. RCF 21,953 x g
Kølet Ja
Højde (engelsk) Udvendig 11,5 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 292 mm
Længde (engelsk) Eksteriør 22,1 tommer
Længde (metrisk) Udvendig 561 mm
Hukommelse 99 Programmer
Støjniveau ≤57 ±2 dBA
Sikkerhedsfunktioner CE, FCC
Bredde (engelsk) Udvendig 11,3 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 287 mm
Watt 500 W
Certificeringer/compliance CE, FCC
Inkluderer Mikrocentrifuge, maks RPM 15200, max RCF 21953 x g, kølet
Oversigt Centrifuge, mikro, 230V, FC5515R
Mål (L x B x H) Udvendig 561 x 287 x 292 mm
Elektriske krav AC Strøm (Inkluderet)
Dybde (engelsk) 22,1 tommer
Dybde (metrisk) 561 mm
Rotor medfølger Nej
Dimensioner (HWD) 292 x 287 x 561 mm
Nettovægt 44 kg
Køretid 10 sek. til 99 timer. 59 min. 59 sek., Kontinuerligt
Produktlinje Frontier 5000 Series Micro
Spænding 230 V
Model- FC5515R
Display Type LCD med baggrundsbelysning
Produkttype Centrifuger
Hastighedskontrol 200 til 15200 omdr./min.
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til 40 °C