Få mere at vide
OHAUS™ Frontier™ 5515-serien højhastigheds mikrocentrifuger
Artikelnummer. 15876752 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Kølet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kølet Pakningsstørrelse
15876752 Nej Hver
15886752 Ja Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15876752 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30130866
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16720.00 DKK
    12541.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 4178.64 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Giver højhastighedsdrift for en række rør og volumener, herunder op til 44 x 1,5/2,0 ml. FC5515-serien sikrer stabile væskeseparationer, der kræver højhastighedsdrift i molekylær- og cellebiologi, kliniske, forsknings- og industrielle anvendelser.
Let at bruge kontrolpanel
  • Letdrejelig drejeknap til parameterjusteringer
  • Et vandtæt tastatur giver beskyttelse, der hjælper med at forlænge produktets levetid betydeligt
  • Et-tryk skift mellem hastighed, G-kraft og temperaturkontrol (kun R-model)
  • LCD-skærm med lyseblå baggrundsbelysning, som projicerer information i realtid
  • Se og juster brugerparametre fra hovedskærmen; Der er ikke behov for at navigere gennem underskærme
Højtydende drevet af avanceret teknologi
  • Den kraftige induktionsmotor når hastigheder op til 15200 RPM på under 16 sekunder
  • Maksimal G-kraft på 21953 x g RCF
  • 10 accelerations-/decelerationsindstillinger
  • 99 hukommelsesindstillinger til hurtigt at gemme og genkalde almindeligt anvendte parametre
  • FC5515R model har kølekapacitet fra 40 °C til -20 °C
  • Køler ned fra 23 °C til 4 °C på under 10 minutter
  • R290, et miljøvenligt kølemiddel, bidrager til kølecentrifugers miljøvenlighed ved at minimere deres miljøpåvirkning og støtte indsatsen mod global opvarmning
  • Forkølingsfunktionen sænker hurtigt temperaturen på rotor og kammer før kørsel
Sikkerhedsfunktioner, der forhindrer skader
  • Motoriseret låglåssystem forhindrer centrifugen i at åbne under drift
  • Rotorubalancesensorsystemer stopper enheden, når den registrerer en ubalanceret belastning
  • Forseglede og TÜV-certificerede rotorer for at beskytte operatører mod skadelige aerosoler
Fleksibilitet til varierede centrifugeringsbehov
  • Fungerer med mikrorørsrotorer med forskellig rotorkapacitet, 24 x 1,5/2,0 ml, 30 x 1,5/2,0 ml eller 44 x 1,5/2,0 ml
  • Kompatibel med 6 rotorer (7 rotorer på FC5515-modellen), inklusive spin-kolonne rotor, hæmatokritrotor, PCR Strips/tubes rotor og vinkelrotor til 5 ml rør
  • Ergonomisk designede rotorer til mikrorør, spin-søjler og PCR-striber/rør lukker hurtigt og nemt med en kvart omgang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 12 x 5 ml eller 44 x 1,5/2 ml
Maks. RCF 21,953 x g
Kølet Nej
Højde (engelsk) Udvendig 11,5 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 292 mm
Længde (engelsk) Eksteriør 15,5 tommer
Længde (metrisk) Udvendig 393 mm
Hukommelse 99 Programmer
Støjniveau ≤60 ±2 dBA
Sikkerhedsfunktioner CE, FCC
Bredde (engelsk) Udvendig 11,3 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 287 mm
Watt 270 W
Certificeringer/compliance CE, FCC
Inkluderer Mikrocentrifuge, max RPM 15200, max RCF 21953 xg
Oversigt Centrifuge, mikro, 230V, FC5515
Mål (L x B x H) Udvendig 393 x 287 x 292 mm
Elektriske krav AC Strøm (Inkluderet)
Dybde (engelsk) 15,5 tommer
Dybde (metrisk) 393 mm
Rotor medfølger Nej
Dimensioner (HWD) 292 x 287 x 393 mm
Nettovægt 20 kg
Køretid 10 sek. til 99 timer. 59 min. 59 sek., Kontinuerligt
Produktlinje Frontier 5000 Series Micro
Spænding 230 V
Model- FC5515
Display Type LCD med baggrundsbelysning
Produkttype Centrifuger
Hastighedskontrol 200 til 15200 omdr./min.