Beskrivelse
Frontier™ Multi-Pro Series centrifugetilbehør.
- Stativ
- 2 pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Stativ |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | 30553085, 83041512 |
| Engangs | Genanvendelig |
| Volumen | 24 x 1,5/2 ml |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Rørstørrelse | 1.5/2.0 mL |
| Diameter (metrisk) indvendig | 11 mm |
| nr. pr. pakke | 2 stk |