Få mere at vide
OHAUS™ Frontier™ 5000 Multi-Pro Series Rotor Swing Out
Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
4 x 200 mL
Beskrivelse
Frontier™ udsving rotorer udvide funktionaliteten af Frontier™ centrifuger ved at øge antallet af rør af forskellige typer og størrelser, der kan bruges sammen med hver af centrifugemodellerne. Rotorerne er lette at rengøre og betjene og er holdbart konstrueret til at modstå krævende centrifugering.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Aluminium |
| Type | Rotor |
| Volumen | 4 x 200 mL |
| Maks. RCF | 4,136 x g |
| Maks. Hastighed | 5,000 rpm |
| Nettovægt | 2.1 kg |
| Til brug med (udstyr) | FC5714 SN117, FC5718 SN188, FC5718R SN119 |
| Vinkel | 0 til 90° |
| Antal steder | 4 |
| garanti | 2 år |
| Vis mere |