Få mere at vide
OHAUS™ Frontier™ 5000 Multi-Pro Series Racks, sving ud 4 x 290 ml
Artikelnummer. 31927852 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
9 x 8 mL
Artikelnummer. Volumen
31927852 9 x 8 mL
1 options
Artikelnummer. 31927852 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 83041590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1855.00 DKK
    1421.16 DKK / Pakke med 2
    Spare 433.84 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Racks giver fleksibilitet til at maksimere prøveforberedelsen.
  • Lette centrifugering af rør i mindre eller større antal end originalen, gav bærerplads til Frontier Rotor, Swing Out, 4 x 290 ml, ID.
  • Rummer centrifugerør, der er mindre eller flere end pladsen i rotorbæreren.
  • Egnet til brug i Frontier Rotor, Swing Out, 4 x 290 ml, ID.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Volumen 9 x 8 mL
Diameter (metrisk) indvendig 16 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm
Længde (metrisk) 170 cm
Højde (metrisk) 85 cm
Bredde (metrisk) 152 cm
Mængde 2/Pk.
Produkttype Stativ