Få mere at vide
OHAUS™ Frontier™ 5000 Multi-Pro Series Rack
Artikelnummer. 30130267 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
1 ml
1 x 100 ml
1 x 145 ml
1 x 200 ml
1 x 250 ml
1 x 30 ml
1 x 50 ml
18 x 1,1 ml til 5 ml
3 x 15 ml
4 x 15 ml
4 x 5 ml
7 x 15 ml
8 x 7 ml
Produktlinje:
FA
FA V2
Facebook
Fælg V2
Kant V3
RB
RB V1
RB V2
RB V3
RB/Vac
RB/Vac 1
Sar
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Produktlinje
30130267 1 x 50 ml RB V3
30130238 18 x 1,1 ml til 5 ml Sar
30130256 1 x 250 ml FA
30130240 1 x 100 ml RB V1
30130251 7 x 15 ml RB/Vac 1
30130242 8 x 7 ml RB/Vac
30130246 1 x 50 ml RB V2
30130235 1 x 50 ml Kant V3
30130252 3 x 15 ml FA
30130230 1 x 200 ml FA
30130228 1 x 145 ml Facebook
30130261 1 x 50 ml FA V2
30130226 1 x 30 ml Fælg V2
30130241 4 x 15 ml FA
30130249 1 ml RB V2
30130225 1 x 30 ml RB
30130233 4 x 5 ml FA
30130265 1 x 250 ml Facebook
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 30130267 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 83041019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    881.00 DKK
    658.61 DKK / Pakke med 2
    Spare 222.39 DKK
    25% Slukket
På lager
Tilbyder fleksibilitet for at maksimere prøveforberedelse.
Frontier™ 5000 rotorer
Frontier™ rotorer udvider funktionaliteten af Frontier™ centrifuger ved at øge antallet af rør af forskellige typer og størrelser, der kan bruges sammen med hver af centrifugemodellerne. Rotorerne er lette at rengøre og betjene og er holdbart konstrueret til at modstå krævende centrifugering.
Tilbyder fleksibilitet for at maksimere prøveforberedelse
  • Vælg mellem en række rotorer, der skal bruges med Frontier™ centrifuger for at matche den kapacitet og fleksibilitet, der kræves til dine grundlæggende til højtydende prøveforberedelsesbehov.
  • Designet med brugervenlighed i tankerne Frontier™ rotorer kan nemt installeres eller fjernes i nogle få hurtige og enkle trin, og brugerne har nem adgang til prøverne.
  • De robuste rotorer er konstrueret af materialer af høj kvalitet og bygget til at holde gennem krævende arbejdsgange fra autoklavesterilisering til minusgrader.
  • OHAUS Frontier™ centrifuger er pålidelige, alsidige og ideelle til adskillige laboratorieapplikationer.
  • Funktionerne omfatter lille til medium kapacitet, forskellige hastighedsområder og ikke-kølede eller kølede muligheder for at passe til alle krav.
BIOSEALED rotorer og skovle
Bio-indeslutning eller aerosoltæt tilbehør såsom Bioseal Angle-rotorer til mikrorør og Bioseal-spande, der bruges med Swing-out-rotorer til større prøvevolumener, indsendes til streng test af det tyske institut for standardisering (DIN) og opfylder som sådan den relevante internationale standard, DIN EN 61010-2-020:03-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) 83041011
Engangs Genanvendelig
Volumen 1 x 50 ml
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Produktlinje RB V3
Rørstørrelse 50 ml Falcon
Diameter (metrisk) indvendig 34 mm
Mængde 2 brikker
Produkttype Stativ