Beskrivelse
Frontier™ rotorer udvider funktionaliteten af Frontier™ centrifuger ved at øge antallet af rør af forskellige typer og størrelser, der kan bruges sammen med hver af centrifugemodellerne. Rotorerne er lette at rengøre og betjene og er holdbart konstrueret til at modstå krævende centrifugering.
Tilbyder fleksibilitet for at maksimere prøveforberedelse
- Vælg mellem en række rotorer, der skal bruges med Frontier™ centrifuger for at matche den kapacitet og fleksibilitet, der kræves til dine grundlæggende til højtydende prøveforberedelsesbehov.
- Designet med brugervenlighed i tankerne Frontier™ rotorer kan nemt installeres eller fjernes i nogle få hurtige og enkle trin, og brugerne har nem adgang til prøverne.
- De robuste rotorer er konstrueret af materialer af høj kvalitet og bygget til at holde gennem krævende arbejdsgange fra autoklavesterilisering til minusgrader.
- OHAUS Frontier™ centrifuger er pålidelige, alsidige og ideelle til adskillige laboratorieapplikationer.
- Funktionerne omfatter lille til medium kapacitet, forskellige hastighedsområder og ikke-kølede eller kølede muligheder for at passe til alle krav.
BIOSEALED rotorer og skovle
Bio-indeslutning eller aerosoltæt tilbehør såsom Bioseal Angle-rotorer til mikrorør og Bioseal-spande, der bruges med Swing-out-rotorer til større prøvevolumener, indsendes til streng test af det tyske institut for standardisering (DIN) og opfylder som sådan den relevante internationale standard, DIN EN 61010-2-020:03-2.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 83041011 |
| Volumen | 2 x 50 ml |
| Produkttype | Spand |
| Materiale | Aluminium |
| Antal steder | 2 stk |
| Rørstørrelse | 50 ml Falcon |