Få mere at vide
OHAUS™ Frontier™ 5000 Multi-Pro Series skovl
Shop alle Ohaus produkter
Beholdertype:
Med Cap
Uden Cap
Beskrivelse
Frontier™ Multi-Pro Series centrifugetilbehør.
- Spand
- 200 ml
- 2 pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 83041011 |
| Volumen | 1 x 200 mL |
| Type | Svingende spandrotor |
| Beholdertype | Uden Cap |
| Materiale | Aluminium |
| Rørstørrelse | 200 mL |